Anti-NDRG3 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR9010]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB131266-100EA 495 EUR InStock
ABCAAB131266-100
Anti-NDRG3 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR9010]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NDRG3 (NDRG family member 3)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR9010
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité