Anti-AK3 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR7678]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB131327-100EA 505 EUR InStock
ABCAAB131327-100
Anti-AK3 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR7678]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: AK3 (adenylate kinase 3)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR7678
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité