Anti-SMPD2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR6718]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB131330-100EA 520 EUR InStock
ABCAAB131330-100
Anti-SMPD2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR6718]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SMPD2 (sphingomyelin phosphodiesterase 2, neutral membrane (neutral sphingomyelinase))
Clonality: monoclonal
Clone: EPR6718
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité