Anti-AKR1C1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4B6AF3]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB131375-100EA 515 EUR InStock
ABCAAB131375-100
Anti-AKR1C1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4B6AF3]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: AKR1C1 (aldo-keto reductase family 1, member C1)
Clonality: monoclonal
Clone: 4B6AF3
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité