Anti-CDK1 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur: Abcam
ABCAAB131450-100EA 575 EUR InStock
ABCAAB131450-100
Anti-CDK1 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CDK1 (cyclin-dependent kinase 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité