Anti-CD34 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 581]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB131589-50EA 550 EUR InStock
ABCAAB131589-50
Anti-CD34 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 581]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD34 (CD34 molecule)
Clonality: monoclonal
Clone: 581
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité