Anti-SENP2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1H2]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB131637-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB131637-100
Anti-SENP2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1H2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SENP2 (SUMO1/sentrin/SMT3 specific peptidase 2)
Clonality: Monoclonal
Clone: 1H2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité