Anti-TAF9B Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR5266]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB133239-100EA 495 EUR InStock
ABCAAB133239-100
Anti-TAF9B Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR5266]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TAF9B (TAF9B RNA polymerase II, TATA box binding protein (TBP)-associated factor, 31kDa)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR5266
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité