Anti-NAP1L4 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR7767]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB133252-100EA 545 EUR InStock
ABCAAB133252-100
Anti-NAP1L4 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR7767]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NAP1L4 (nucleosome assembly protein 1-like 4)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR7767
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité