Anti-LMNA Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP4520]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB133256-100EA 565 EUR InStock
ABCAAB133256-100
Anti-LMNA Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP4520]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: LMNA (lamin A/C)
Clonality: monoclonal
Clone: EP4520
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité