Anti-ERG Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR3864]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB133264-100EA 555 EUR InStock
ABCAAB133264-100
Anti-ERG Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR3864]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ERG (v-ets avian erythroblastosis virus E26 oncogene homolog)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR3864
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité