Anti-GRIN2A Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR7063]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB133265-100EA 530 EUR InStock
ABCAAB133265-100
Anti-GRIN2A Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR7063]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GRIN2A (glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate 2A)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR7063
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité