Anti-KRT18 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR1625]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB133272-100EA 545 EUR InStock
ABCAAB133272-100
Anti-KRT18 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR1625]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: KRT18 (keratin 18)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR1625
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité