Anti-AR Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EPR1535]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB133273-100EA 630 EUR InStock
ABCAAB133273-100
Anti-AR Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EPR1535]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: AR (androgen receptor)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR1535
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité