Anti-MAPKAPK2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR5357]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB133279-100EA 580 EUR InStock
ABCAAB133279-100
Anti-MAPKAPK2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR5357]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MAPKAPK2 (mitogen-activated protein kinase-activated protein kinase 2)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR5357
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité