Anti-APOF Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EP2909]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB133295-100EA 485 EUR InStock
ABCAAB133295-100
Anti-APOF Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EP2909]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: APOF (apolipoprotein F)
Clonality: monoclonal
Clone: EP2909
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité