Anti-ALDH2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR4494]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB133306-100EA 530 EUR InStock
ABCAAB133306-100
Anti-ALDH2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR4494]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ALDH2 (aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochondrial))
Clonality: monoclonal
Clone: EPR4494
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité