Anti-COX1 / Cyclooxygenase 1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR5867]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB133319-100EA 540 EUR InStock
ABCAAB133319-100
Anti-COX1 / Cyclooxygenase 1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR5867]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: COX1 / Cyclooxygenase 1
Clonality: monoclonal
Clone: EPR5867
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité