Anti-ITGB4 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR6513]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB133321-100EA 495 EUR InStock
ABCAAB133321-100
Anti-ITGB4 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR6513]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ITGB4 (integrin, beta 4)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR6513
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité