Anti-MCM2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR3727]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB133325-100EA 480 EUR InStock
ABCAAB133325-100
Anti-MCM2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR3727]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MCM2 (minichromosome maintenance complex component 2)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR3727
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité