Anti-PDCD6 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR3260]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB133326-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB133326-100
Anti-PDCD6 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR3260]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PDCD6 (programmed cell death 6)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR3260
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité