Anti-SOX2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR3130]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB133337-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB133337-100
Anti-SOX2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR3130]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SOX2 (SRY (sex determining region Y)-box 2)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR3130
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité