Anti-FGG Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR3085]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB133339-100EA 545 EUR InStock
ABCAAB133339-100
Anti-FGG Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR3085]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: FGG (fibrinogen gamma chain)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR3085
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité