Anti-SAMM50 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR8718]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB133709-100EA 535 EUR InStock
ABCAAB133709-100
Anti-SAMM50 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR8718]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SAMM50 (SAMM50 sorting and assembly machinery component)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR8718
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité