Anti-6X His tag Mouse Monoclonal Antibody SureLight® Allophycocyanin [clone: AD1.1.10]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB133714-100EA 733 EUR InStock
ABCAAB133714-100
Anti-6X His tag Mouse Monoclonal Antibody SureLight® Allophycocyanin [clone: AD1.1.10]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: 6X His tag (6X His tag)
Clonality: monoclonal
Clone: AD1.1.10
Conjugation: SureLight® Allophycocyanin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité