Anti-SLC44A2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB133722-50EA 550 EUR InStock
ABCAAB133722-50
Anti-SLC44A2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SLC44A2 (solute carrier family 44 (choline transporter), member 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité