Anti-MARK2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR8553]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB133724-100EA 640 EUR InStock
ABCAAB133724-100
Anti-MARK2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR8553]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MARK2 (MAP/microtubule affinity-regulating kinase 2)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR8553
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité