Anti-PTBP1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR9048]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB133734-100EA 515 EUR InStock
ABCAAB133734-100
Anti-PTBP1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR9048]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PTBP1 (polypyrimidine tract binding protein 1)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR9048
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité