Anti-LMNB1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR8985]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB133741-100EA 645 EUR InStock
ABCAAB133741-100
Anti-LMNB1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR8985]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: LMNB1 (lamin B1)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR8985
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité