Anti-ULK1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR6156]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB133747-100EA 525 EUR InStock
ABCAAB133747-100
Anti-ULK1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR6156]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ULK1 (unc-51 like autophagy activating kinase 1)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR6156
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité