Anti-STX3 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR8543]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB133750-100EA 545 EUR InStock
ABCAAB133750-100
Anti-STX3 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR8543]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: STX3 (syntaxin 3)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR8543
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité