Anti-SNTG1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR8707]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB133767-100EA 495 EUR InStock
ABCAAB133767-100
Anti-SNTG1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR8707]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SNTG1 (syntrophin, gamma 1)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR8707
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité