Anti-TMED10 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR9037]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB133771-100EA 480 EUR InStock
ABCAAB133771-100
Anti-TMED10 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR9037]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TMED10 (transmembrane emp24-like trafficking protein 10 (yeast))
Clonality: monoclonal
Clone: EPR9037
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité