Anti-TGM5 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB133786-50EA 510 EUR InStock
ABCAAB133786-50
Anti-TGM5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TGM5 (transglutaminase 5)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité