Anti-MRPL11 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR9111]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB133789-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB133789-100
Anti-MRPL11 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR9111]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MRPL11 (mitochondrial ribosomal protein L11)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR9111
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité