Anti-MitoSciences None Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB133982-100EA 475 EUR InStock
ABCAAB133982-100
Anti-MitoSciences None Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MitoSciences
Clonality:
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: None
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité