Anti-IL22 Mouse Monoclonal Antibody [clone: IMG8F11E2]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB134035-100EA 525 EUR InStock
ABCAAB134035-100
Anti-IL22 Mouse Monoclonal Antibody [clone: IMG8F11E2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IL22 (interleukin 22)
Clonality: monoclonal
Clone: IMG8F11E2
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité