Anti-SLAMF1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR5470]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB134044-100EA 545 EUR InStock
ABCAAB134044-100
Anti-SLAMF1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR5470]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SLAMF1 (signaling lymphocytic activation molecule family member 1)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR5470
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité