Anti-Mu Opioid Receptor Rabbit Monoclonal Antibody [clone: UMB3]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB134054-100EA 565 EUR InStock
ABCAAB134054-100
Anti-Mu Opioid Receptor Rabbit Monoclonal Antibody [clone: UMB3]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Mu Opioid Receptor
Clonality: monoclonal
Clone: UMB3
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité