Anti-CEACAM6 Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EPR4404]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB134058-100EA 545 EUR InStock
ABCAAB134058-100
Anti-CEACAM6 Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EPR4404]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CEACAM6 (carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 6 (non-specific cross reacting antigen))
Clonality: monoclonal
Clone: EPR4404
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité