Anti-BST2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR5648]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB134061-100EA 605 EUR InStock
ABCAAB134061-100
Anti-BST2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR5648]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: BST2 (bone marrow stromal cell antigen 2)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR5648
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité