Anti-MCAM Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR3207]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB134065-100EA 590 EUR InStock
ABCAAB134065-100
Anti-MCAM Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR3207]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MCAM (melanoma cell adhesion molecule)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR3207
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité