Anti-C1QTNF2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR3722]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB134069-100EA 495 EUR InStock
ABCAAB134069-100
Anti-C1QTNF2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR3722]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: C1QTNF2 (C1q and tumor necrosis factor related protein 2)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR3722
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité