Anti-UBR5 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR4841]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB134089-100EA 505 EUR InStock
ABCAAB134089-100
Anti-UBR5 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR4841]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: UBR5 (ubiquitin protein ligase E3 component n-recognin 5)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR4841
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité