Anti-ADO Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR6581]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB134102-100EA 485 EUR InStock
ABCAAB134102-100
Anti-ADO Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR6581]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ADO (2-aminoethanethiol (cysteamine) dioxygenase)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR6581
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité