Anti-CD33 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR4423]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB134115-100EA 520 EUR InStock
ABCAAB134115-100
Anti-CD33 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR4423]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD33 (CD33 molecule)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR4423
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité