Anti-MADD Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR4919]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB134117-100EA 505 EUR InStock
ABCAAB134117-100
Anti-MADD Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR4919]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MADD (MAP-kinase activating death domain)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR4919
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité