Anti-SNX1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR7178]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB134126-100EA 465 EUR InStock
ABCAAB134126-100
Anti-SNX1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR7178]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SNX1 (sorting nexin 1)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR7178
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité