Anti-AKT1S1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR6262]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB134158-100EA 485 EUR InStock
ABCAAB134158-100
Anti-AKT1S1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR6262]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: AKT1S1 (AKT1 substrate 1 (proline-rich))
Clonality: monoclonal
Clone: EPR6262
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité