Anti-TPBG Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR5529]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB134162-100EA 520 EUR InStock
ABCAAB134162-100
Anti-TPBG Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR5529]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TPBG (trophoblast glycoprotein)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR5529
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité